Wichtige Dokumente
8.06910
Sigma-Aldrich
n-Octan
for synthesis
Synonym(e):
n-Octan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
203-892-1
NACRES:
NA.22
bp:
125-126 °C/1013 hPa
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
14 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
210 °C
Expl.-Gr.
0.8-6.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-57 °C
Übergangstemp.
flash point 13 °C
Dichte
0.70 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CCCC)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
n-Octan ist eine Kohlenwasserstoffverbindung, die als Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Treibstoffadditiv oder Reaktionsmittel eingesetzt wird.
Anwendung
n-Octan wird wie folgt verwendet:
  • Als Ölphase bei der Herstellung von Zinkcarbonat-Partikeln durch ein Umkehr-Mikroemulsionsverfahren.
  • Als Verdünnungsmittel bei der Lösungsmittelextraktion von Seltenerd-Elementen mit dem Extraktionsmittel D2EHPA [Di-(2-ethylhexyl)phosphorsäure].
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,702–0,704
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of zinc carbonate hydroxide nanoparticles using microemulsion process
Alhawi T, et al.
Procedia Engineering, 102, 346-355 (2015)
Electrochemistry for the generation of renewable chemicals: electrochemical conversion of levulinic acid
dos Santos, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(34), 26634-26643 (2015)