Merck
74820
Supelco
Oktan
analytical standard
Synonym(e):
n-Octan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
Beilstein:
1696875
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
11 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
428 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
6.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.397
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
David L Cheung
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(23), 8730-8736 (2012-05-18)
Hydrophobins are small, amphiphilic proteins expressed by strains of filamentous fungi. They fulfill a number of biological functions, often related to adsorption at hydrophobic interfaces, and have been investigated for a number of applications in materials science and biotechnology. In
Mariela Ivanova et al.
Electrophoresis, 24(6), 992-998 (2003-03-27)
Microemulsion electrokinetic chromatography was applied for the separation of levetiracetam from other antiepileptic drugs (primidone, phenobarbital, phenytoin, lamotrigine and carbamazepine) that are potentially coadministered in therapy of patients. The influence of the composition of the microemulsion system (with sodium dodecyl
K E Kramer et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 760(1), 27-36 (2001-08-28)
An efficient and inexpensive screening technique for the simultaneous clean-up, extraction, and derivatization of 11-nor-delta9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THC-COOH) from urine has been developed. Using the principles of solvent microextraction in the form of a 20-microl volume of solvent placed inside a
Jian Xie et al.
Organic letters, 15(4), 868-870 (2013-02-09)
The use of a powerful intramolecular [4 + 2]/[3 + 2] cycloaddition cascade of an 1,3,4-oxadiazole in the divergent total synthesis of kopsinine (1), featuring an additional unique SmI(2)-promoted transannular cyclization reaction for formation of the bicyclo[2.2.2]octane central to its
Michel Vincent et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(5), 1687-1699 (2012-01-12)
The water radial distribution in AOT/iso-octane/water reverse micelles (RM), used to mimic the membrane-water interface, was examined by excited-state lifetime and transient spectral measurements of the series of n-(9-anthroyloxy) stearic acids (n-AS), with n = 2, 3, 6, 7, 9