Wichtige Dokumente
8.20633
Sigma-Aldrich
n-Hexadecan
for synthesis
Synonym(e):
n-Hexadecan, Cetan
Größe auswählen
5 ML
CHF 23.80
250 ML
CHF 101.00
1 L
CHF 290.00
40 KG
CHF 8’670.00
CHF 23.80
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 23.80
250 ML
CHF 101.00
1 L
CHF 290.00
40 KG
CHF 8’670.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
208-878-9
NACRES:
NA.22
CHF 23.80
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
dilution
(for synthesis)
Kinematische Viskosität
<7 cSt(40 °C)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C
Übergangstemp.
flash point 135 °C
Dichte
0.77 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Bestimmung der Deskriptoren von Solvatisierungsparametermodell-Verbindungen mittels Gaschromatographie.: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung der Gaschromatographie zur Bestimmung der Solvatisierungsparameter verschiedener Verbindungen, einschließlich n-Hexadecan, untersucht. Die Studie unterstreicht die Rolle von n-Hexadecan in Solvatisierungsparametermodellen, die für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Lösungsmitteln und gelöster Substanz in verschiedenen chemischen Prozessen von entscheidender Bedeutung sind (Poole, 2024).
  • Scherkraft-reaktiver Sol-Gel-Übergang von Emulsionen aus Phasenübergangsmaterialien für eine injizierbare Wärmeisolierungsplattform.: In dieser Studie werden die Phasenübergangseigenschaften von n-Hexadecan in Emulsionen untersucht, die zur Wärmeisolierung verwendet werden. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial von n-Hexadecan als zentrales Material in fortschrittlichen Wärmemanagementsystemen, insbesondere für injizierbare Wärmeisolierungsanwendungen (Sun et al., 2023).
  • Mikrofluidische Herstellung und thermische Eigenschaften von mikroverkapseltem N-Hexadecan mit einer Hybrid-Polymerhülle für die Wärmespeicherung.: In diesem Artikel wird die Herstellung von mikroverkapseltem n-Hexadecan unter Verwendung von Mikrofluidik-Verfahren erläutert. Die Einkapselung verbessert die thermische Stabilität und Effizienz von n-Hexadecan als Phasenübergangsmaterial und sorgt daher für die Eignung für Wärmespeicheranwendungen (Yang et al., 2022).
  • Mikroverkapseltes Phasenübergangsmaterial über Pickering-Emulsion stabilisiert durch Cellulose-Nanofibrillen zur Wärmespeicherung.: Die Studie untersucht die Stabilisierung von n-Hexadecan in Pickering-Emulsionen mit Cellulose-Nanofibrillen. Die Mikroverkapselung verbessert die Wärmespeicherkapazität von n-Hexadecan erheblich und macht es zu einer effektiven Komponente in nachhaltigen Energiesystemen (Bahsi Kaya et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,773–0,774
Identität (GC): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112 °C
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the quantity or volume of this product 8.20633 n-Hexadecane?
    1 answer
    1. This product is currently offered as the following as listed on the Product Detail Page:
      8206330005- 5mL
      8206330250- 250mL
      8206331000-1L
      Helpful?
  4. Purity is not mentioned?
    1 answer
    1. This product has an assigned purity specification of ≥99.0%. Lot-specific results are reported on the product's Certificate of Analysis.