I7780
Jodoethan
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Ethyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.38 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
100 mmHg ( 18 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?