Wichtige Dokumente
8.03603
Sigma-Aldrich
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
Synonym(e):
DBN
Größe auswählen
25 ML
CHF 81.40
100 ML
CHF 269.00
CHF 81.40
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 81.40
100 ML
CHF 269.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
221-087-3
NACRES:
NA.22
CHF 81.40
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
110 °C/20 hPa
Übergangstemp.
flash point 94 °C
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChIKey
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup