Wichtige Dokumente
70036-M
Sigma-Aldrich
X-Gluc-Lösung – Novagen
A colorimetric stain for GUS activity
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das β-Glucuronidase-Substrat X-Gluc (5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Glucuronid) ist ein kolorimetrischer Farbstoff für die GUS-Aktivität und wird zur Identifizierung von Rekombinanten verwendet, die pBACgus-Vektoren und LIC-GUS-Kontrollinsert enthalten. Die X-Gluc-Lösung wird als 20-mg/ml-Stammlösung geliefert, die verdünnt und zum Anfärben von Plaques auf GUS-Aktivität verwendet werden kann. Jedes Fläschchen enthält genügend Substrat, um 15 100-mm-Platten zu färben.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)