Fortfahren mit
B5285
5-Brom-4-chlor-3-indolyl β-D-glucuronid Natriumsalz
≥98%, powder
Synonym(e):
BC-Indikator, X-glucuronid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 175.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 290.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 879.00
CHF 747.15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12BrClNNaO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.59
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 175.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-chlor-3-indolyl β-D-glucuronid Natriumsalz, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Application
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt has been used:
  • as a component in β-glucuronidase (GUS) assay buffer for histochemical GUS assay
  • to prepare X-Gluc or GUS staining solution
  • to confirm GUS expression in samples by X-gluc staining
Chromogenes Substrat für β-Glucuronidase (GUS) Gennachweis
Biochem/physiol Actions
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt (X-GlcA), a colorless substrate for β-glucuronidase enzyme, generates a blue color at the end of the reaction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8174B4527B4252
description
≥98%
description
tablet
description
≥97%
description
≥98%, powder
assay
≥98%
assay
-
assay
≥97%
assay
≥98%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
tablet
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)