681525
Wiskostatin – CAS 253449-04-6 – Calbiochem
A cell-permeable N-alkylated carbazole derivative that selectively blocks actin filament assembly.
Synonym(e):
Wiskostatin – CAS 253449-04-6 – Calbiochem
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
N-WASP (neurales Wiskott-Aldrich-Syndrom-Protein)
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Peterson, J.R., and Mitchison, T.J. 2002. Chem. Biol.9, 1275.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3