Wichtige Dokumente
182515
Sigma-Aldrich
CK-666
≥95% (HPLC), solid, Arp2/3 complex inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Arp2/3-Komplex-Inhibitor I, CK-666, 2-Fluor-N-(2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl)benzamid, CK-0944666, Aktin-Assembly-Inhibitor XIII
Größe auswählen
25 MG
CHF 215.00
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 215.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17FN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Arp2/3-Komplex-Inhibitor I, CK-666, Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, CAS 442633-00-3, is a cell-permeable selective inhibitor of actin assembly mediated by actin-related protein Arp2/3 complex (IC50 = 4 uM in human).
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(cccc1)C(=O)NCCc2c3c([nH]c2C)cccc3
InChI
1S/C18H17FN2O/c1-12-13(14-6-3-5-9-17(14)21-12)10-11-20-18(22)15-7-2-4-8-16(15)19/h2-9,21H,10-11H2,1H3,(H,20,22)
InChIKey
UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Indolyl-Fluorbenzamid-Verbindung, welche die durch Arp2/3-Komplex aus Mensch, Rind, Schizosaccharomyces pombe und Backhefe S. cerevisiae vermittelte Aktinbildung selektiv hemmt (IC50 = 4, 17, 5 bzw. 12 µmol/l), ohne die durch S. pombe-Formindomäne-Cdc12 (FH2) vermittelte oder spontane Aktin-Polymerisation zu beeinflussen. Hemmt die Bildung von Aktinfilament-„Kometenschweifen“ um intrazelluläre Listeria in infizierten SKOV3-Zellen (IC50 = 7 µmol/l) auf reversible Weise. Strukturstudien weisen darauf hin, dass CK-666 auf eine zwischen Unterdomäne 4 von Arp2 und Unterdomäne 1 von Arp3 gebildete Tasche abzielt und Arp2/3 davon abhält, bei der Bindung an N-WASP-VCA in die aktive Konformation zu wechseln. CK-666 und CK-869 (Katalognr. 182516) haben unterschiedliche Bindungsmodi, was zu unterschiedlichen Hefe-Kreuzreaktivitäten führt. CK-689 (Katalognr. 182517) kann als Negativkontrolle eingesetzt werden.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Nolen, B.J., et al. 2009. Nature460, 1031.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kathleen Scheffler et al.
Journal of cell science, 135(6) (2022-02-04)
Formation of healthy mammalian eggs from oocytes requires specialised F-actin structures. F-actin disruption produces aneuploid eggs, which are a leading cause of human embryo deaths, genetic disorders and infertility. We found that oocytes contain prominent nuclear F-actin structures that are
Binh An Truong Quang et al.
Nature communications, 12(1), 6511-6511 (2021-11-13)
In animal cells, shape is mostly determined by the actomyosin cortex, a thin cytoskeletal network underlying the plasma membrane. Myosin motors generate tension in the cortex, and tension gradients result in cellular deformations. As such, many cell morphogenesis studies have
Eoin McEvoy et al.
Nature communications, 13(1), 7089-7089 (2022-11-20)
The formation and recovery of gaps in the vascular endothelium governs a wide range of physiological and pathological phenomena, from angiogenesis to tumor cell extravasation. However, the interplay between the mechanical and signaling processes that drive dynamic behavior in vascular
Domokos I Lauko et al.
Molecular biology of the cell, 32(16), 1433-1445 (2021-06-17)
The baculovirus Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus (AcMNPV), a pathogen of lepidopteran insects, has a striking dependence on the host cell actin cytoskeleton. During the delayed-early stage of infection, AcMNPV was shown to induce the accumulation of actin at the cortex of infected cells. However, the dynamics and
An ancestral mycobacterial effector promotes dissemination of infection.
Saelens, et al.
Cell, 185, 4507-4525 (2023)