Fortfahren mit
C8999
Calpeptin
≥98% (HPLC), calpain inhibitor, powder
Synonym(e):
N-Benzyloxycarbonyl-L-leucylnorieucinal, Z-Leu-Nle-CHO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 457.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 113.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Calpeptin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
General description
Calpeptin (Z-Leu-nLeu-H) is a cell permeable, peptide aldehyde inhibitor. It is more sensitive to calpain I compared to other inhibitors, such as Z-Leu-Met-H and leupeptin. Calpeptin stimulates neurite elongation in differentiating pheochromocytoma (PC12) cells. Calpeptin decreases microgliosis, astrogliosis, axonal damage and neuron and oligodendrocyte death in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) spinal cord. Therefore, it can be considered as a potent therapeutic for treating EAE and multiple sclerosis (MS).
Application
Calpeptin has been used as a calpain inhibitor.[1]
Biochem/physiol Actions
Calpeptin is a calpain inhibitor and rho kinase activator.
Calpeptin is a rho kinase activator and an inhibitor of calpains, a family of calcium-dependent cysteine proteases involved in apoptosis, long-term potentiation in neurons, and cell cycle progression.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1108609000103-34-0051219381
assay
≥98% (HPLC)
assay
98% (chromatographically homogeneous)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMF: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpeptin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)