676380
Valproic Acid sodium salt
≥98% (HPLC), solid, HDAC1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Valproinsäure, Natriumsalz – CAS 1069-66-5 – Calbiochem, 2-Propylpentansäure, Na
Größe auswählen
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Valproinsäure, Natriumsalz – CAS 1069-66-5 – Calbiochem, A cell-permeable, short-chained fatty acid that inhibits histone deacetylase (IC₅₀ = 400 µM for HDAC1).
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9913
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
400 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
HDAC1
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Knupfer, M.M., et al. 2001. Anticancer Res.21, 347.
Phiel, C.J., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 36734.
Vaden, D.L., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 15466.
Yuan, P.X., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 31674.
Chen, G., et al. 1999. J. Neurochem.72, 1327.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable