08-126
Human Vitronectin
recombinant, expressed in E. coli, liquid, 1.5 mg/mL, suitable for cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Vitronectin, human, rekombinant,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
liquid
Mol-Gew.
Mw 78 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VTN(7448)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.