Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 x 25 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 211.00 |
4 x 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 634.00 |
CHF 211.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
95% (gel filtration)
form
lyophilized
specific activity
≥150 units/mg protein
packaging
pkg of 4 × 100 μg (03708969001), pkg of 4 × 25 μg (03708985001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
Diese Trypsin-Zubereitung erfolgt aus dem rekombinanten Pichia-pastoris-Stamm und ist daher frei von Chymotrypsin. Trypsin, rekombinant, Proteomik-Qualität, weist eine hochspezifische Aktivität auf.
Application
Biochem/physiol Actions
Serinendopeptidase, spezifisch die Hydrolyse von Proteinen und Peptiden auf der Carboxy-Seite der basischen Aminosäuren Arg und Lys. Amid- und Esterbindungen von Arg und Lys werden ebenfalls gespalten.
Preparation Note
Stabilisatoren: Ca2+ im mM-Konzentrationsbereich
Inhibitoren: TLCK, DFP, PMSF, Leupeptin, Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor, Trypsin-Inhibitor aus Hühnereiern, Aprotinin, α2-Macroglobulin, α1-Antitrypsin, APMSF und Antipain.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte Lösung ist bei -15 bis -25 °C 1 Monat lang stabil. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Inhibitoren: TLCK, DFP, PMSF, Leupeptin, Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor, Trypsin-Inhibitor aus Hühnereiern, Aprotinin, α2-Macroglobulin, α1-Antitrypsin, APMSF und Antipain.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte Lösung ist bei -15 bis -25 °C 1 Monat lang stabil. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Nach der Rekonstitution in 10 mM HCl ist Trypsin, rekombinant, Proteomik-Qualität bei -15 bis -25 °C bis zu 1 Monat lang stabil. Nach der ersten Rekonstitution muss das Produkt in angemessenen Aliquoten gelagert werden, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥150 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity - |
| assay 95% (gel filtration) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized (salt-free) |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?