Wichtige Dokumente
TRYPSEQ-RO
Roche
Trypsin in Sequenzierqualität
from bovine pancreas
Synonym(e):
Trypsin
Größe auswählen
CHF 160.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 160.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Form
lyophilized (salt-free)
Spezifische Aktivität
≥80 units/mg protein
Mol-Gew.
Mr 23.5 kDa
Verpackung
pkg of 4 × 100 μg (11047841001)
pkg of 4 × 25 μg (11418475001)
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
8.0
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Spezifität (HPLC, mit Insulin Box):
Spaltung nach 1 Stunde: ≥90 %
Unspezifische Spaltungsprodukte nach 18 Stunden: ≤10 %
Anwendung
Das Enzym wird zur Aufklärung von Proteinstrukturen, für tryptisches Mapping, Fingerprinting, Sequenzanalysen und für Translokationsstudien genutzt.[3] Trypsin in Sequenzierqualität erzeugt Glykopeptide aus aufgereinigten Glykoproteinen und ist geeignet für den Verdau von Proteinen in Polyacrylamidgelen.
Qualität
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1/100 bis 1/20 des Proteins nach Gewicht (in Lösung); 1–5 μg/100 μL (für In-Gel-Verdau)
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Eine Lösung in 0,01 % Trifluoressigsäure (TFA), (v/v) oder 1 mM HCl kann maximal eine Woche lang verwendet werden, wenn sie bei 2 bis 8 °C gelagert wird. Durch Inkubation von Proteinen in Lösung bei neutralen bis leicht basischen pH-Werten kann eine Teilautolyse auftreten. Für diese Anwendung empfiehlt Roche modifiziertes Trypsin in Sequenzierqualität.
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?