Merck
648311
Millipore
Tris-Base
≥99% dry basis (titration), crystalline solid, pH 10.3-11.3, Ultrol® Grade
Synonym(e):
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Produktbezeichnung
Tris-Base, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), useful in pH range 10.3-11.3
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9772
Qualitätsniveau
Assay
≥99% dry basis (titration)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1 M
Kationenspuren
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Absorption (1,0 M, H2O, 260 nm): <0,05.
Nützlich im pH-Bereich von 10,3–11,3. Der pKa-Wert bei 25 °C beträgt 8,1.
Weit verbreiteter biologischer Puffer (Absorption: <0,05 bei 260 nm, 1,0 M, H2O). Eine 1,0-M-Lösung in H2O hat einen pH-Bereich von 10,3–11,3 und einen pKa von 8,3 bei 20 °C.
Anwendung
  • Development of an Antigen Capture Lateral Flow Immunoassay for the Detection of Burkholderia pseudomallei.: This study uses Tris Base in the development of a lateral flow immunoassay for detecting Burkholderia pseudomallei, enhancing diagnostic capabilities in clinical microbiology (Nualnoi et al., 2024).
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aura E Ionescu et al.
International journal of molecular sciences, 20(24) (2019-12-19)
Eyes absent (EYA) are non-thiol-based protein tyrosine phosphatases (PTPs) that also have transcriptional co-activator functions. Their PTP activity is involved in various pathologies. Recently, we demonstrated that Src tyrosine kinase phosphorylates human EYA3 by controlling its subcellular localization. We also