Merck
T1378
Sigma-Aldrich
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
Synonym(e):
Trizma® Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
Größe auswählen
100 G
CHF 55.30
500 G
CHF 148.00
1 KG
CHF 267.00
5 KG
CHF 885.00
10 KG
CHF 1’470.00
25 KG
Anfragen
50 KG
Anfragen
100 KG
Anfragen
CHF 55.30
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 55.30
500 G
CHF 148.00
1 KG
CHF 267.00
5 KG
CHF 885.00
10 KG
CHF 1’470.00
25 KG
Anfragen
50 KG
Anfragen
100 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 55.30
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), crystalline
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water (Karl Fischer)
Farbe
white to off-white
pH-Wert
10.5-12
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Absorption
≤0.4 at 290 at 40%
Anwendung(en)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sigma 7-9® ist auch bekannt als Trizma Base oder Tris(hydroxymethyl)aminomethan und ein vielseitiger biologischer Puffer, der in verschiedenen Anwendungen wie beim Einfrieren von Proteinen, der Elektrophorese und der Vorbereitung von Pufferlösungen wie TAE und TBE verwendet wird. Mit einem pKa-Wert von 8,06 ist Tris besonders in Laboren nützlich, die mit innerhalb des typischen physiologischen pH-Bereichs lebenden Organismen (pH 7,0 bis 9,0) arbeiten. Es wird häufig in Kombination mit anderen Puffermitteln eingesetzt, um den pH-Wert der Lösung präzise anzupassen.
Darüber hinaus unterstützt Tris die Permeabilität von Zellmembranen. Diese Verbindung ist in Labors unverzichtbar, wo sie zur Herstellung von mit biologischen Flüssigkeiten kompatiblen Puffern sowie als Standard-pH-Lösung verwendet wird und bei Verfahren wie Laktatdehydrogenase-Assays, In-situ-Hybridisierung und Proteinextraktion aus Zellen zum Einsatz kommt.
Anwendung
Sigma 7-9® wird wie folgt eingesetzt:
  • als Puffer für die Probenvorbereitung in ELISA-Untersuchungen (enzyme-linked immunosorbent assay)[1]
  • als Puffer für die Probenvorbereitung in der Forschung in den Bereichen der Immunhistochemie und Immunfluoreszenz[2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen der Biologie und Biochemie
  • Effektive Pufferung im pH-Bereich 7 bis 9 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 8,1 (25 °C)
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Sigma 7-9 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sofie Forsberg Soerensen et al.
Frontiers in neurology, 12, 703249-703249 (2021-08-10)
Background: Optic neuritis (ON) is a common inflammatory optic neuropathy, which often occurs in neuromyelitis optica spectrum disease (NMOSD). An experimental model of NMOSD-ON may provide insight into disease mechanisms. Objective: To examine the pathogenicity of autoantibodies targeting the astrocyte
Qian Liu et al.
Cell & bioscience, 13(1), 138-138 (2023-07-29)
Gamma sensory stimulation may reduce AD-specific pathology. Yet, the efficacy of alternating electrical current stimulation in animal models of AD is unknown, and prior research has not addressed intensity-dependent effects. The intensity-dependent effect of gamma electrical stimulation (GES) with a
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.