Merck
NIST723E
Tris acidimetrisch
acidimetric, crystals, certified reference material, NIST® SRM® 723e
Synonym(e):
Trizma® Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
product name
Tris acidimetrisch, NIST® SRM® 723e
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Form
crystals
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)