Wichtige Dokumente
616461
Sigma-Aldrich
TGF-β RI Kinase-Inhibitor VI, SB431542, CAS-Nr. 301836-41-9, Calbiochem
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, CAS 301836-41-9, is a cell-permeable inhibitor of SMAD2 phosphorylation. Inhibits the activity of ALK4 and ALK5 (IC₅₀ = 140 nM and 94 nM, respectively).
Synonym(e):
TGF-β RI Kinase-Inhibitor VI, SB431542, CAS-Nr. 301836-41-9, Calbiochem, 4-[4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-5-(2-pyridyl)-1H-Imidazol-2-yl]Benzamid, Dihydrat, 4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(2-pyridyl)-1H-Imidazol-2-yl]Benzamid, Dihydrat, SB-431542
Größe auswählen
5 MG
CHF 186.00
CHF 186.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 186.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 186.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c(nc(c1c4cc5c(cc4)OCO5)c3ncccc3)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
InChIKey
FHYUGAJXYORMHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Triarylimidazol-Verbindung, die nachweislich die zelluläre Smad2-Phosphorylierung (>90%ige Hemmung durch 10 µM Inhibitor) bei vektorvermittelter Expression von konstitutiv aktivem ALK4, ALK5 oder ALK7 in NIH 3T3-Zellen wirksam hemmt, während sie nur wenig Wirkung gegen die Smad1-Phosphorylierung durch andere Mitglieder der Typ-I-Rezeptoren für TGF-β in NIH 3T3-Kulturen zeigt, die aktives ALK1, 2, 3 oder 6 exprimieren. Bei direkten Tests in zellfreien Kinase-Assays hemmt SB431542 nachweislich die Aktivität von ALK4 und ALK5 (IC50 = 140 nM bzw. 94 nM), während es gegenüber einer Gruppe von 24 anderen Kinasen (IC50 ≥10 µM in Anwesenheit von 10 µM ATP), einschließlich ALK2 und ALK6, keine oder eine deutlich geringere Wirksamkeit aufweist. Es wurde berichtet, dass es die Effizienz der 4-TF-induzierten Erzeugung menschlicher iPSCs aus Fibroblastenkulturen um das >200-fache verbessert, wenn es zusammen mit PD0325901 (Best.-Nr. 444966) und Thiazovivin (Best.-Nr. 420220) verwendet wird.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaomin Liu et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 198-198 (2022-05-14)
Mammalian lens regeneration holds great potential as a cataract therapy. However, the mechanism of mammalian lens regeneration is unclear, and the methods for optimization remain in question. We developed an in vitro lens regeneration model using mouse capsular bag culture
Ranjay Jayadev et al.
Science advances, 8(20), eabn2265-eabn2265 (2022-05-19)
Basement membranes (BMs) are ubiquitous extracellular matrices whose composition remains elusive, limiting our understanding of BM regulation and function. By developing a bioinformatic and in vivo discovery pipeline, we define a network of 222 human proteins and their animal orthologs
Antonella Muscella et al.
Journal of neurochemistry, 153(4), 525-538 (2019-11-16)
Following peripheral nerve injury, remnant Schwann cells adopt a migratory phenotype and remodel the extracellular matrix allowing axonal regrowth. Although much evidence has demonstrated that TGF-β1 promotes glioma cell motility and induces the expression of extracellular matrix proteins, the effects
Hirofumi Kiyokawa et al.
Developmental cell, 56(13), 1917-1929 (2021-06-16)
During development, quiescent airway basal stem cells are derived from proliferative primordial progenitors through the cell-cycle slowdown. In contrast, basal cells contribute to adult tissue regeneration by shifting from slow cycling to proliferating and subsequently back to slow cycling. Although
Zachary T Hilt et al.
Circulation research, 128(5), 655-669 (2021-01-30)
Circulating monocytes can have proinflammatory or proreparative phenotypes. The endogenous signaling molecules and pathways that regulate monocyte polarization in vivo are poorly understood. We have shown that platelet-derived β2M (β-2 microglobulin) and TGF-β (transforming growth factor β) have opposing effects
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review