Merck
S4317
Sigma-Aldrich
SB 431542 Hydrat
≥98% (HPLC), powder, inhibits activation of SMAD proteins
Synonym(e):
4-(5-Benzol[1,3]dioxol-5-yl-4-pyridin-2-yl-1H-imidazol-2-yl)-benzamid Hydrat, 4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(2-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]-benzamid Hydrat, 4-[4-(3,4-Methylendioxyphenyl)-5-(2-pyridyl)-1H-imidazol-2-yl]-benzamid Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N4O3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.39 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
SB 431542 Hydrat, ≥98% (HPLC), powder
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.NC(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc4OCOc4c3)c([nH]2)-c5ccccn5
InChI
1S/C22H16N4O3.H2O/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17;/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26);1H2
InChIKey
WQUIJVKNPYBZOF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
SB-431542 wird verwendet, um die Korrelation der Platelet-derived growth factor Rezeptor-B-Expression und der TGF-β-Signalwegaktivierung in kolorektalen Tumorzellen zu untersuchen. Es wird verwendet, um die Rolle der TGF-β-Signalisierung bei der Modulation der extrazellulären Matrix und Myoblastendifferenzierung zu untersuchen.
Biochem./physiol. Wirkung
SB-431542 hemmt die durch TGF-β-vermittelte Aktivierung von SMAD-Proteinen, die Expression von Kollagen und Fibronektin, die Zellproliferation und Zellmotilität. Es hemmt keine Kinasen, die als Reaktion auf Serum oder Stress aktiviert werden, z. B. ERK, p38 oder JNK.
Es ist ein wirksamer und selektiver Inhibitor für Activin-Rezeptor-ähnliche Kinase (ALK) Typ I der Rezeptoren Transforming Growth Factor-β-Superfamilie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung wurde von GlaxoSmithKline entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Rechtliche Hinweise
Wird zu Forschungszwecken nach Vereinbarung von Glaxo­Smith­Kline verkauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Smad3 and TTF-1/NKX2-1 complex regulates Smad4-independent gene expression.
Isogaya K, Koinuma D, Tsutsumi S, et al.
Cell Research, 24(8), 994-1008 (2014)
N J Laping et al.
Molecular pharmacology, 62(1), 58-64 (2002-06-18)
Transforming growth factor beta1 (TGF-beta1) is a potent fibrotic factor responsible for the synthesis of extracellular matrix. TGF-beta1 acts through the TGF-beta type I and type II receptors to activate intracellular mediators, such as Smad proteins, the p38 mitogen-activated protein
Yu Zhang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 573028-573028 (2020-10-13)
BMP2 is a critical factor that is involved in the processes of embryo implantation and uterine decidualization. The expression of cyclooxygenase (COX) and subsequent prostaglandin E2 (PGE2) production are critical for successful pregnancy. However, it is not clear whether BMP2
Paola Bendinelli et al.
International journal of molecular sciences, 20(10) (2019-05-28)
Hepatocyte growth factor (HGF) and transforming growth factor β1 (TGFβ1) are biological stimuli of the micro-environment which affect bone metastasis phenotype through transcription factors, but their influence on the growth is scarcely known. In a xenograft model prepared with 1833
Ernst J A Steller et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 15(2), 204-217 (2013-02-27)
In epithelial tumors, the platelet-derived growth factor receptor B (PDGFRB) is mainly expressed by stromal cells of mesenchymal origin. Tumor cells may also acquire PDGFRB expression following epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), which occurs during metastasis formation. Little is known about PDGFRB
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.