Fortfahren mit
SML0965
LDN-212854
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 178.00
CHF 151.30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 542.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.48
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 151.30
ListenpreisCHF 178.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2ncc(c1)c5ccc(cc5)N6CCNCC6)c3c4c(nccc4)ccc3
InChI
1S/C25H22N6/c1-3-21(22-4-2-10-27-24(22)5-1)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-6-8-20(9-7-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2
InChI key
BBDGBGOVJPEFBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LDN-212854 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases with over 5,000-fold selectivity for BMP versus the closely related TGF-β and activin type I receptors. LDN-212854 has some selectivity for ALK2 with an IC50 of 1.3 nM in preference to other BMP type I receptors, ALK1 (IC50=2.4 nM) and ALK3 (IC50=85.8 nM). LDN-212854 shows better selectivity than LDN193189 in cell-based assays of BMP signaling. LDN-212854 inhibited BMP6-induced osteogenic differentiation, which functions primarily via ALK2, more potently than BMP4, which functions primarily with ALK3 (IC50s of 10 nM versus 40.5 nM), whereas LDN-193189 inhibited both equally. The only off target effects found against a panel of 198 kinases were for RIPK2, ABL1, and PDGFR-β with IC50 values < 100 nM.
LDN-212854 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases.
LDN-212854 is also known as 5-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline. LDN-212854 prevents heterotopic ossification in an inducible mutant ALK2 (activin receptor-like kinase 2).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0559SML0320SML2851
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
faintly yellow to dark yellow
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)