Wichtige Dokumente
P5499
Dorsomorphin
≥98% (HPLC), powder, AMPK inhibitor
Synonym(e):
6-[4-(2-Piperidin-1-ylethoxy)phenyl]-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin, AMPK-Inhibitor, Dorsomorphin, Verbindung C
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Dorsomorphin, ≥98% (HPLC)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCN(CC1)CCOc2ccc(cc2)-c3cnc4c(cnn4c3)-c5ccncc5
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChIKey
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Inhibitor der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) zur Ermittlung der Wirkung von trans-Resveratrol auf die Lipidmobilisierung in 3T3-L1-Zellen (einer Maus-Zelllinie von Adipozyten)[2]
- als AMPK-Inhibitor zur Anzeige der Beteiligung des AMPK/mTOR-Pfads (Zielstruktur von Rapamycin bei Säugetieren) an der Liraglutid(LRG)-induzierten Autophagie[3]
- im Induktionsschritt, eingesetzt in der In-vitro-Differenzierung der Friedreich-Ataxie (FRDA) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) zu Neurosphären und Neuronen mittels ES-Medien (für embryonale Stammzellen).[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The AMP-activated protein kinase (AMPK) acts as a sensor of cellular energy status. AMPK exists as heterotrimeric complexes comprising a catalytic α subunit and regulatory β and γ subunits.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology