Merck
572201
Millipore
Streptozotocin, CAS-Nr. 18883-66-4, Calbiochem
An N-nitroso-containing diabetogenic compound that acts as a nitric oxide donor in pancreatic islets. An antibiotic effective against Gram-negative bacteria. Causes DNA alkylation and DNA strand breaks in pancreatic islet cells.
Synonym(e):
Streptozotocin, CAS-Nr. 18883-66-4, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white to pale yellow
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChIKey
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine N-Nitroso-haltige Verbindung, die in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse als Stickstoffoxid-Donator wirkt. Ein Antibiotikum, das gegen gramnegative Bakterien wirkt. Verursacht DNA-Alkylierung und DNA-Strangbrüche in Inselzellen der Bauchspeicheldrüse. Ein diabetogenen Mittel.
Eine N-Nitroso-haltige diabetogene Verbindung, die in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse als Stickstoffoxid-Donator wirkt. Ein Antibiotikum, das gegen gramnegative Bakterien wirkt. Verursacht DNA-Alkylierung und DNA-Strangbrüche in Inselzellen der Bauchspeicheldrüse.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Rekonstituierung
In Lösung instabil; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren. Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Kroncke, K.D., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler376, 179.
Kwon, N.S., et al. 1994. FASEB J.8, 529.
Rasschaert, J., et al. 1992. Endokrinologie130, 3522.
Bennett, R.A. und Pegg, A.E. 1981. Cancer Res.41, 2786.
Yamamoto, H., et al. 1981. Nature294, 284.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Qin Jiang et al.
The Journal of clinical investigation, 130(7), 3833-3847 (2020-04-29)
Diabetic retinopathy (DR) is the leading cause of blindness in working-age adults. Vascular pericyte degeneration is the predominant clinical manifestation of DR, yet the mechanism governing pericyte degeneration is poorly understood. Circular RNAs (circRNAs) play important roles in multiple biological
Dezhi Chen et al.
Molecular medicine reports, 23(2) (2020-12-15)
Diabetic cardiomyopathy (DCM) is one of the primary complications of the cardiovascular system due to diabetes‑induced metabolic injury. The present study investigated the autophagy‑associated regulatory mechanisms of long non‑coding RNAs in cardiac pathological changes in diabetes mellitus (DM). Streptozotocin (STZ)‑induced
Zhongkun Ren et al.
Molecular medicine reports, 21(6), 2475-2483 (2020-04-03)
Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) is beneficial for inhibiting dyslipidemia and reducing hyperlipidemic risk. The purpose of the present study was to investigate the glycolipid regulatory effects and potential mechanisms of EGCG in a high‑fat diet and streptozotocin‑induced type 2 diabetes mellitus (T2DM) mouse model.