5677
Spermin, Tetrahydrochlorid, CAS-Nr. 306-67-2, Calbiochem
Synonym(e):
Spermin, Tetrahydrochlorid, CAS-Nr. 306-67-2, Calbiochem
Größe auswählen
CHF 304.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 304.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
RTECS - EJ7230000
Merck USA index - 14, 8743
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H2]CCC[N+H3]
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChIKey
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Phospholipase C α
nNOS
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Escargueil-Blanc, I., et al. 1994. FASEB J.8, 1075.
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Tompkins, T.A. und Moscarello, M.A. 1994. Biochim. Biophys. Acta1206, 1208.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Ask, A., et al. 1992. Cancer Lett.66, 29.
Chida, N., et al. 1992. Brain Res.593, 57.
Khan, A.U., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11428.
Messena, L., et al. 1992. J. Leukoc. Biol. 52, 585.
Pawelczyk, T., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.297, 328.
Shantz, L.M., et al. 1992. Biochem. J.288, 511.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable