Merck
85605
Sigma-Aldrich
Spermin -tetrahydrochlorid
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin -tetrahydrochlorid
Größe auswählen
1 G
CHF 109.00
5 G
CHF 376.00
25 G
CHF 1’430.00
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 109.00
5 G
CHF 376.00
25 G
CHF 1’430.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H26N4 · 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.18
Beilstein:
3911771
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (AT)
Form
powder
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH-Wert
4.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
310-311 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless to almost colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.15
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChIKey
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wird für die DNA-Fällung aus salzarmen wässrigen Puffer-Lösungen benutzt .
Biochem./physiol. Wirkung
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Neuroprotektive Wirkungen wurden bei hohen Konzentrationen (1 mM) beobachtet, während Neurotoxizität bei niedrigeren Konzentrationen beobachtet wird. Es verbessert die Agonist Wirksamkeit bei der Strychnin-insensitiven Glycinbindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Sonstige Hinweise
Spermine precipitation of DNAcitation
Spermin-Präzipitation der DNA[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spermine precipitation of DNA.
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 46-46 (1987)
Naoki Ochi
Journal of chromatography. A, 1601, 115-120 (2019-06-24)
A simple and accurate method was developed for the quantitative determination of eight biogenic amines (cadaverine, histamine, 2-phenylethylamine, putrescine, spermidine, spermine, tryptamine, and tyramine) in salted mackerel fillet. The eight biogenic amines in the samples were extracted with 5% trichloroacetic
Yong Kee Choi et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 19(2), 77-84 (2008-10-11)
Levels of ionotropic glutamate (Glu) N-methyl-d-aspartic acid (NMDA), 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl)propionic acid (AMPA), and kainic acid (KA) receptors in forebrain regions of juvenile rats (age 42 days) were quantified after 3 weeks of treatment with three different doses of risperidone (0.3, 1.0
Enzo Agostinelli et al.
International journal of oncology, 45(3), 1109-1122 (2014-06-28)
It has been confirmed that multidrug resistant (MDR) melanoma cells (M14 ADR2) are more sensitive than their wild-type counterparts (M14 WT) to H2O2 and aldehydes, the products of bovine serum amine oxidase (BSAO)-catalyzed oxidation of spermine. The metabolites formed by
Desiree Bailey et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 133, 57-64 (2015-04-01)
The aim of this study was to examine the acute effect of a range of novel hydroxycinnamic acid derivatives of spermine on the development of spermine-induced CNS excitation and convulsions in female Laca mice, and to assess the chronic adverse