Fortfahren mit
S2501
Spermidin -trihydrochlorid
From microbial,synthetic, ≥98% (TLC), nNOS inhibitor, powder
Spermidine trihydrochloride
Synonym(e):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butandiamin -trihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 168.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 421.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
206-379-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3552356
CHF 55.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Spermidin -trihydrochlorid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
257-259 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
Das nNOS-Gen (neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase) ist auf dem humanen Chromosom 12q24.22 lokalisiert. Das Enzym ist an der Bildung von Stickstoffmonoxid beteiligt.
Application
Spermidin-Trihydrochlorid wird zur FTIR-Charakterisierung (Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie) und Zetapotentialmessung verwendet.
Biochem/physiol Actions
Es hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS). Bindung und Präzipitation von DNA; kann zur Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen eingesetzt werden. Stimuliert die T4-Polynukleotidkinase-Aktivität.
Es hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS). Bindung und Präzipitation von DNA; stimuliert die T4-Polynukleotidkinase-Aktivität.
Disclaimer
Für eine sterile Lösung soll die Lösung steril-filtriert und nicht autoklaviert werden. Spermidin deaminiert mit der Zeit; Lösungen tiefgekühlt lagern. Regelmässig frische Lösungen zubereiten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8558056766-M85578
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermidin -trihydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review