Fortfahren mit
85578
Spermidin -trihydrochlorid
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butandiamin -trihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 57.30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 205.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.63
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-379-0
Beilstein/REAXYS Number:
3552356
MDL number:
CHF 57.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
3.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
257-259 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.2, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Spermidine trihydrochloride is an aliphatic polyamine. Its crystalline structure has been studied. It has been reported to preserve the nuclei and prevent proteolytic degradation of histones during the macronuclei isolation from Tetrahymena pyriformis.
Application
Spermidine trihydrochloride is used for the following applications:
  • DNA extraction and restriction endonuclease digestion
  • Nuclear transplantation
  • During the chemical analyses of the squid species Todaropsis eblanae
  • As one of the agents in intercalating drug.
  • Platelet aggregation
It may be used in the synthesis of palladium complexes like [sperH3]2[PdCl4]3, [PdCl2(sperH)]2[PdCl4], and [(PdCl2)3(sper)2] by reacting with K2PdCl4 and PdCl2.
Biochem/physiol Actions
Es hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS). Bindung und Präzipitation von DNA; kann zur Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen eingesetzt werden. Stimuliert die T4-Polynukleotidkinase-Aktivität.
Es hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS). Bindung und Präzipitation von DNA; stimuliert die T4-Polynukleotidkinase-Aktivität.
Other Notes
Buffer component for chromosome isolation in bivariate flow cytogenetic analysis and sorting
Disclaimer
Für eine sterile Lösung soll die Lösung steril-filtriert und nicht autoklaviert werden. Spermidin deaminiert mit der Zeit; Lösungen tiefgekühlt lagern. Regelmässig frische Lösungen zubereiten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85580S250156766M
description
BioXtra, ≥99.5% (AT)
description
≥99.0% (AT)
description
≥98% (TLC)
description
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
mp
257-259 °C (lit.)
mp
~250 °C (dec.), 257-259 °C (lit.)
mp
257-259 °C (lit.)
mp
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermidin -trihydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)