557330
Rolipram
A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM).
Synonym(e):
Rolipram, 4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PDE IV
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Truong, V.H. and Muller, T. 1994. FEBS Lett.353, 113.
Underwood, D.C., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 270, 250.
Moore, J.B., Jr., et al. 1991. Biochem. Pharmacol.42, 679.
Reeves, M.L., et al. 1987. Biochem. J. 241, 535.
Schneider, H.H., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.127, 105.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable