Wichtige Dokumente
4055-OP
Millipore
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalz-Lösung
OmniPur® Grade
Synonym(e):
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat-Lösung
Größe auswählen
100 ML
Anfragen
500 ML
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
Anfragen
500 ML
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.28
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Farbe
clear colorless
Fremdaktivität
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Molekularbiologie-Qualität.
Spezifikationen:
DNAse: nicht nachweisbar
pH-Wert der Lösung bei 25 °;C: 7,9–8,1
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Sterilität: entspricht
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Anwendung
  • Dual-Responsive Hydrogels for Mercury Ion Detection and Removal from Wastewater: In dieser Studie wird die Entwicklung von doppelt reaktiven Hydrogelen mit Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) für den effizienten Nachweis und die Entfernung von Quecksilberionen aus Abwässern untersucht und ihr Potenzial für umweltbiochemische Anwendungen aufgezeigt (Diacon et al., 2024).
  • Photocatalytic Hydrogen Evolution Activity of Nitrogen/Fluorine-Codoped Rutile TiO(2): In diesem Artikel wird die Verwendung von EDTA bei der Vorbereitung von photokatalytischen Materialien für die Wasserstoffproduktion erörtert. Dabei werden seine Rolle bei der Verbesserung der photokatalytischen Effizienz und seine Relevanz für die nachhaltige Energie-Biochemie hervorgehoben (Miyoshi et al., 2023).
  • High-Efficiency Cleaning Technology and Lifespan Prediction for the Ceramic Membrane Treating Secondary Treated Effluent: In dieser Studie wird die Anwendung von EDTA in den Reinigungsprozessen von Keramikmembranen untersucht, die in der Abwasserbehandlung verwendet werden. Dabei wird die Wirksamkeit bei der Verlängerung der Membranlebensdauer und der Verbesserung der Behandlungseffizienz nachgewiesen (Lv et al., 2023).
  • Reversible Morphology Locking via Metal Infiltration in a Block Copolymer: In der Forschungsarbeit wird EDTA für die reversible Verriegelung von Blockcopolymer-Morphologien mittels Metallinfiltration verwendet, was innovative Techniken für Materialwissenschaft und biochemische Anwendungen bietet (Ma et al., 2023).
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2