Wichtige Dokumente
3867
Sigma-Aldrich
Hydrocortison
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties.
Synonym(e):
Hydrocortison, Cortisol
Größe auswählen
1 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 128.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 128.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
RTECS - GM8925000
Merck USA index - 14, 4787
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
ethanol: 15 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Durch die Nebennierenrinde synthetisiertes Steroid. Wichtig für die Regulierung des Protein-, Nukleinsäure- und Lipidstoffwechsels. Im pharmakologischen Bereich wird Hydrocortison zur Unterdrückung von Entzündungsreaktionen eingesetzt.
Steroidhormon der Nebennierenrinde mit entzündungshemmenden Eigenschaften.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Steroidhormon der Nebennierenrinde mit entzündungshemmenden Eigenschaften
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Angaben zur Herstellung
Für vollständige Solubilisierung ist ggf. eine Erwärmung auf 37 °;C erforderlich.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Simone Sandoval et al.
Frontiers in immunology, 14, 1193535-1193535 (2023-11-30)
Neuropilin-1 (Nrp1), a transmembrane protein expressed on CD4+ T cells, is mostly studied in the context of regulatory T cell (Treg) function. More recently, there is increasing evidence that Nrp1 is also highly expressed on activated effector T cells and
Hong-Yu Wu et al.
iScience, 27(6), 109850-109850 (2024-05-23)
Milk fat is an important indicator for evaluating the quality of cow's milk. In this study, we used bovine mammary epithelial cells (BMECs) to investigate the role and molecular mechanism of KLF4 in the regulation of milk fat synthesis. The
Lei Liu et al.
Journal of dairy science, 104(12), 12871-12880 (2021-09-07)
Susceptibility to mastitis is highest during the peripartal (transition) period and is often concomitant with other comorbidities such as ketosis. Although infection with pathogenic microorganisms and immune-dysfunction around calving clearly play key roles in mastitis development, other metabolic factors also
Laura Sanchez-Burgos et al.
Scientific reports, 12(1), 1626-1626 (2022-02-02)
The ongoing COVID-19 pandemic is one of the biggest health challenges of recent decades. Among the causes of mortality triggered by SARS-CoV-2 infection, the development of an inflammatory "cytokine storm" (CS) plays a determinant role. Here, we used transcriptomic data
Heather A McCauley et al.
Bio-protocol, 7(17), e2524-e2524 (2017-09-05)
Most epithelial tumors have been shown to contain cancer stem cells that are potentially the driving force in tumor progression and metastasis (Kreso and Dick, 2014; Nassar and Blanpain, 2016). To study these cells in depth, cell isolation strategies relying