Merck
PHR1014
Supelco
Hydrocortison
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion, 17-Hydroxykortikosteron, 4-Pregnen-11β,17α,21-triol-3,20-dion, Cortisol, Kendall’s Compound F, Reichstein’s Substance M
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.46
Beilstein:
1354819
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 576
traceable to Ph. Eur. H1300000
traceable to USP 1316004
API-Familie
hydrocortisone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
211-214 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Hydrocortison ist ein Abbauprodukt des Kortikosteroids Hydrocortisonacetat.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Hydrocortison kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels verschiedener Chromatographieverfahren eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Glucocorticoid im Sekret der Nebennierenrinde. Hat ein dreimal so hohes entzündungshemmendes Potential wie Corticosteron bei einem deutlich geringeren Potential zur Na2+-Retention.
Primäres Glukokortikoid, das von der Nebennierenrinde sekretiert wird. Es weist ein dreimal höheres antiinflammatorisches Potenzial auf als Corticosteron, aber ein deutlich niedrigeres Na2+-Retentionspotenzial.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB3713“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Simultaneous determination of hydrocortisone and benzyl alcohol in pharmaceutical formulations by reversed-phase high-pressure liquid chromatography.
Rego Aand Nelson B
Journal of Pharmaceutical Sciences, 71(11), 1219-1223 (1982)
On-line post-column photochemical derivatization in liquid chromatographic− diode-array detection analysis of binary drug mixtures.
Di Pietra AM,et al
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 14(8-10), 1191-1199 (1996)
Advantages of application of UPLC in pharmaceutical analysis.
Novakova L, et al.
Talanta, 68(3), 908-918 (2006)
Simultaneous determination of methylparaben, propylparaben, hydrocortisone acetate and its degradation products in a topical cream by RP-HPLC.
Hajkova R, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 32(4-5), 921-927 (2003)
Liselotte van Bloemendaal et al.
Diabetes, 63(12), 4186-4196 (2014-07-30)
Gut-derived hormones, such as GLP-1, have been proposed to relay information to the brain to regulate appetite. GLP-1 receptor agonists, currently used for the treatment of type 2 diabetes (T2DM), improve glycemic control and stimulate satiety, leading to decreases in