Wichtige Dokumente
374805
Sigma-Aldrich
Hämocyanin, Napfschnecke, Megathura crenulata
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, CAS 9013-72-3, is a large, multi-subunit, oxygen-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Synonym(e):
Hämocyanin, Napfschnecke, Megathura crenulata
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4647
Assay
≥90% (size exclusion chromatography)
Form
lyophilized solid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
blue to blue-gray
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hämocyanin, aufgereinigt aus Napfschnecken (Megathura crenulata). Protein:≥60 %; Kupfer-Protein-Verhältnis: ≥1,5 x 10-3
Protein:≥60 %; Kupfer-Protein-Verhältnis: ≥1,5 x 10-3
Stabiler Feststoff mit über 60 % Proteingehalt. Bei dem Protein handelt es sich um 90 % undissoziiertes Hämocyanin.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus BES-Puffer, MgSO₄.
Rekonstituierung
Mit einer Konzentration von 5–10 mg/ml (Protein) in PBS oder einem anderen physiologischen Puffer durch SANFTES Hinzufügen zum Puffer lösen (z. B. langsam entlang der Innenseite des Röhrchens hineinfließen lassen). NICHT im Vortexer mischen oder kräftig schütteln, um das Produkt zu lösen. (KLH ist ein extrem großer Proteinkomplex und neigt dazu, zu aggregieren und aus Lösungen auszufällen.) Für weitere Verdünnungen einen geeigneten Puffer verwenden und eine Magnesiumkonzentration von ≥ 10 mM beibehalten. Lösungen sollten im Kühlschrank gelagert werden (4 °C).
Sonstige Hinweise
Hayashi, K., et al. 1992. Virchows Archiv. B Cell Pathol. 63, 37.
Shuler, K.R., et al. 1992. J. Immunol. Methods 156, 137.
Erlanger, B.F. 1980. Methods Enzymol.70, 85.
Proteinkonzentration: ≥60 %
Kupfer: ≥0,09 %
Kupfer-Protein-Verhältnis: ≥1,5 x 10-3
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3