Fortfahren mit
F5506
Freund-Adjuvans, inkomplett
liquid
Synonym(e):
FICA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.20
6 x 10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 221.00
10 x 10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 363.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
CHF 81.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
color
faintly yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Freund′sches Adjuvans kann zur Herstellung von Wasser-in-Öl-Emulsionen von Immunogenen verwendet werden. Antigene in Wasser-in-Öl-Emulsionen stimulieren starke und lang anhaltende Antikörperreaktionen, die auf die langsame Freisetzung von Antigen zurückgeführt werden können.
Freund-Adjuvans (unvollständig) fehlt die Mykobakterien, die in vollständigem Freund-Adjuvans enthalten sind, so dass die Nebenwirkungen minimiert werden. Freund-Adjuvans, unvollständig, wird für Booster-Injektionen verwendet. Es wurde zum Emulgieren von Antigenen eingesetzt, die in Tiere injiziert wurden, um monoklonale Antikörper aus dem Antiserum zu produzieren. [1][2]
Other Notes
Jeder Milliliter enthält 0,85 ml Paraffinöl und 0,15 ml Mannidmonooleat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA063236SAB1409057SAB1403048
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
color
faintly yellow to yellow
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How long it is expired
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 10 months after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.