Wichtige Dokumente
251800
Sigma-Aldrich
Daunorubicin, Hydrochlorid
Potent cell-permeable anticancer agent whose potential target site may be mitochondrial cytochrome c oxidase.
Synonym(e):
Daunorubicin, Hydrochlorid, Daunomycin, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO10 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
crystalline solid
Wirksamkeit
≥840 g/kg
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
red
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChIKey
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Starkes zellpermeables Antikrebsmittel, dessen potenzielle Zielstelle die mitochondriale Zytochrom-c-Oxidase darstellen könnte. Hemmt nachweislich die RNA- und DNA-Synthese und interkaliert in DNA. Hemmt die eukaryotischen Topoisomerasen I und II. Induziert DNA-Einzelstrangbrüche. Induziert Apoptose bei HeLa-S3-Tumorzellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
DNA-Synthese, RNA-Synthese
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich &; Karzinogen / Teratogen (E)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Wässrige Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Monat lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Friedenberg, W.R., et al. 1995. Am. J. Clin. Oncol. 18, 105.
Papadopoulou, L.C., and Tsiftsoglou, A.S. 1993. Cancer Res. 53, 1072.
Skladanowski, A., and Konopa, J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 375.
Wolff, M., and Jelkmann, W. 1993. Ann. Hematol. 66, 27.
Bellec, F., et al. 1992. Flow Cytometry 13, 880.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pietri Puustinen et al.
Autophagy, 16(10), 1871-1888 (2020-01-28)
Macroautophagy/autophagy is a central component of the cytoprotective cellular stress response. To enlighten stress-induced autophagy signaling, we screened a human kinome siRNA library for regulators of autophagic flux in MCF7 human breast carcinoma cells and identified the catalytic subunit of