Fortfahren mit
M6545
Mitoxantron -dihydrochlorid
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-Dihydroxy-5,8-bis-[[2-[(2-hydroxyethyl)-amino]-ethyl]-amino]-9,10-anthracendion -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 63.40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 211.00
CHF 158.25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28N4O6 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
274-619-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
CHF 63.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
InChI key
ZAHQPTJLOCWVPG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Application
Mitoxantrone dihydrochloride has been used:
  • to induce calreticulin surface expression in cells
  • as a genotoxin agent
  • as a topoisomerase inhibitor
Biochem/physiol Actions
Mitoxantrone is a cytostatic anthracenedione that intercalates in DNA and increases the incidence of double-strand breaks by stabilizing the cleavable complex of topoisomerase II and DNA. Mitoxantrone also displays broad immunosuppressive activity inhibiting proliferation of all classes of lymphocytes and inducing apoptosis of antigen-presenting T cells. It used clinically as a chemotherapeutic agent against leukemias and solid tumors and as an immune system modulator in multiple sclerosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M23050001445200PHR3051
description
≥97% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)