1445200
USP
Mitoxantron -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Mitoxantron -dihydrochlorid, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis-[[2-[(2-hydroxyethyl)-amino]-ethyl]-amino]-9,10-anthracendion -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mitoxantrone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].Cl[H].OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
InChIKey
ZAHQPTJLOCWVPG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TOP2A(7153)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Mitoxantrone Injection
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable