Merck
PHR1789
Supelco
Doxorubicin-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Doxorubicin -hydrochlorid, Adriamycin® -hydrochlorid, DOX, Hydroxydaunorubicin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO11 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.98
Beilstein:
4229251
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 990
traceable to Ph. Eur. D2975000
traceable to USP 1225703
API-Familie
doxorubicin
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
216 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChIKey
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Angaben zum Gen
human ... TOP2A(7153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses ZRM können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Doxorubicinhydrochlorid ist ein Anthracyclin-Antibiotikum, das für sein breites Spektrum von Anti-Krebs-Wirkungen bekannt ist.
Anwendung
Dieser pharmazeutische Sekundärstandard kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Entwicklung eines Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(RP-HPLC)-Verfahrens in Kombination mit einem UV-Nachweis zum Bestimmen von Doxorubicinhydrochlorid in Plasmaproben
  • Elektrochemische Bestimmung von Doxorubicin mittels mit Cobalteisenstein (CoFe2O4) mit Spinellstruktur modifizierter Kohlepaste-Elektrode in biologischen Flüssig- und Injektionsproben
  • Bestimmung von Doxorubicinhydrochlorid in Humanplasmaproben mit einem elektrochemischen Sensor auf Basis von Graphen-Quantenpunkten (GQD)
  • RP-HPLC-basierte quantitative Analyse von Doxorubicinhydrochlorid in Vakuum-Schaum-Trockenformulierungen
  • Voltammetrische Bestimmung von Doxorubicinhydrochlorid und Dastinib unter Verwendung von mit Zinkoxid(ZnO)-Nanopartikel/1-Butyl-3-methylimidazolium-tetrafluorborat modifizierter Kohlepaste-Elektrode (ZnO-NP/BMTFB/CPE) in ihren kombinierten Injektionsproben
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP und BP.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB3692“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Development and validation of RP-HPLC method for determination of doxorubicin hydrochloride from vacuum foam dried formulation
Hajare AA, et al.
Research Journal of Pharmacy and Technology, 9, 1352-1356 (2016)
Simultaneous determination of doxorubicin and dasatinib as two breast anticancer drugs uses an amplified sensor with ionic liquid and ZnO nanoparticle
Alavi-Tabari SAR, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 811, 84-88 (2018)
Fast and sensitive determination of doxorubicin using multi-walled carbon nanotubes as a sensor and CoFe2O4 magnetic nanoparticles as a mediator
Taei M, et al.
Microchimica Acta, 183, 49-56 (2016)
A simple HPLC bioanalytical method for the determination of doxorubicin hydrochloride in rat plasma: application to pharmacokinetic studies
Dharmalingam SR, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13, 409-415 (2014)
Yi-Fang Yang et al.
The Kaohsiung journal of medical sciences, 35(7), 408-416 (2019-04-20)
Breast cancer is the most common female-specific malignancy in Taiwan and developed countries worldwide, and its incidence continues to grow. 14-3-3ε (YWHAE), which belong to 14-3-3 family, it has been reported up-regulated in breast cancer tissues. However, the clinical implication