Merck
243005
Millipore
L-Cystein, Freie Base
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Synonym(e):
L-Cystein, Freie Base, Cys
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2781
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (perchloric acid titration)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤100 CFU/g Total microorganisms
≤24 EU/g Endotoxin
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
Kationenspuren
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natürlich vorkommende nicht essenzielle Aminosäure.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Wässrige Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 24 Stunden lang haltbar. Saure Stammlösungen sind aliquotiert und bei -20°;C bis zu 1 Monat lang haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable