Dokumente
212385-M
Millipore
Carbachol
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Synonym(e):
Carbachol, Carbamoylcholinchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
solid (fine crystalline)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChIKey
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein unsubstituierter Carbamoylester, der als Agonist für nikotinische und muskarinische Acetylcholinrezeptoren dient. Carbachol ist vollständig resistent gegenüber der Wirkung von Acetylcholinesterase (AChE) und nichtspezifischen Cholinesterasen. Hemmt den apoptotischen Tod von kultivierten Granulaneuronen.
Ein unsubstituierter Carbamoylester, der als Agonist für nikotinische und muskarinische Acetylcholinrezeptoren dient. Steigert die Werte von zytosolischem Ca2+ und InsP3 und senkt die cAMP-Werte. Resistent gegenüber der Wirkung von Acetylcholinesterase (AChE) und nichtspezifischen Cholinesterasen. Hemmt den apoptotischen Tod von kultivierten Granulaneuronen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Agonist für nikotinische und muskarinische Acetylcholinrezeptoren
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Jence, M., et al. 1995. J. Neurochem. 64, 1605.
Yan, G.M., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 47, 248.
Mangels, L.A. und Gnegy, M.E. 1992. J. Biol. Chem.267, 5847.
Watanabe, A.M., et al. 1992. In Basic and Clinical Pharmacology, Fifth Edition Katzung, B.G. ed.) Appleton and Lange, Norwalk, CT, p. 82.
Howe, P.H., et al. 1986. J. Pharmacol. Exp. Ther.239, 574.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable