Merck
208719
Sigma-Aldrich
ALLN
≥95% (HPLC), solid, calpain inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
ALLN, LLNL, MG 101, Calpain-Inhibitor I, Proteasom-Inhibitor V
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ALLN, Cell-permeable inhibitor of calpain I (Ki = 190 nM), calpain II (Ki = 220 nM), cathepsin B (Ki = 150 nM), and cathepsin L (Ki = 500 pM).
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChIKey
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inhibitor von Calpain I (Ki = 190 nmol/l), Calpain II (Ki = 220 nmol/l), Cathepsin B (Ki = 150 nmol/l) und Cathepsin L (Ki = 500 pmol/l). Hemmt neutrale Cysteinproteasen und Proteasom (Ki = 6 µmol/l). Schützt vor neuronalen Schäden durch Hypoxie und Ischämie. Hemmt die Apoptose in Thymozyten und Metamyelozyten. Hemmt den Zellzyklusfortschritt am G1/S-Übergang und die Metaphase/Anaphase in CHO-Zellen durch die Hemmung des Abbaus von Cyclin B. Verhindert auch die Stickstoffmonoxidproduktion durch aktivierte Makrophagen durch das Stören der Transkription des iNOS-Gens. Hemmt die Proteolyse von IκBα und IκBβ durch den Ubiquitin-Protease-Komplex.
Zellpermeabler Inhibitor von Calpain I (Ki = 190 nmol/l), Calpain II (Ki = 220 nmol/l), Cathepsin B (Ki = 150 nmol/l) und Cathepsin L (Ki = 500 pmol/l). Hemmt neutrale Cysteinproteasen und das Proteasom (Ki = 6 µmol/l). Moduliert die Verarbeitung des β-Amyloid-Vorläuferproteins (βAPP) zu β-Amyloid (Aβ). Schützt vor neuronalen Schäden durch Hypoxie und Ischämie. Hemmt die Apoptose in Thymozyten und Metamyelozyten. Hemmt außerdem die durch Reovirus eingeleitete Apoptose in L929-Zellen. Hemmt die Proteolyse von IκBα und IκBβ durch den Ubiquitin-Protease-Komplex. Hemmt den Zellzyklusfortschritt an G1/S und Metaphase/Anaphase in CHO-Zellen durch die Hemmung des Abbaus von Cyclin B. Verhindert auch die Stickstoffmonoxidproduktion durch aktivierte Makrophagen durch das Stören der Transkription des iNOS-Gens. Eine 10-mmol/l-Lösung (5 mg/1,30 ml) von ALLN (Kat.-Nr. 208750) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Calpain-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 190 nmol/l, 220 nmol/l, 150 nmol/l, 500 pmol/l gegen Calpain I, Calpain II, Cathepsin B bzw. Cathepsin L.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
N-Acetyl-Leu-Leu-Nle-CHO
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Debiasi, R.L., et al. 1999. J Virol. 73, 695.
Zhang, L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8966.
Milligan, S.A., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 335, 388.
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J. und Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Sherwood, S.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci.USA90, 3353.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry31, 9421.
Sasaki, T., et al. 1990. J. Enzyme Inhib. 3, 195.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jin-Kai Wang et al.
Circulation, 145(9), 675-687 (2022-02-23)
High blood cholesterol accelerates the progression of atherosclerosis, which is an asymptomatic process lasting for decades. Rupture of atherosclerotic plaques induces thrombosis, which results in myocardial infarction or stroke. Lowering cholesterol levels is beneficial for preventing atherosclerotic cardiovascular disease. Low-density
J Michael Younger et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 301, 293-303 (2005-05-27)
Components of the ubiquitin-proteasome system function on the surface of the endoplasmic reticulum (ER) to select misfolded proteins for degradation. Herein we describe methods that allow for the study of the pathway for proteasomal degradation of the cystic fibrosis transmembrane
Abdallah Mound et al.
PloS one, 18(1), e0279028-e0279028 (2023-01-21)
Nod-Like Receptor Pyrin domain-containing protein 6 (NLRP6), a member of the Nucleotide-oligomerization domain-Like Receptor (NLR) family of proteins, assembles together with the ASC protein to form an inflammasome upon stimulation by bacterial lipoteichoic acid and double-stranded DNA. Besides its expression
Yuhang Shi et al.
Viruses, 15(9) (2023-09-28)
SERINC5 is a restriction factor that becomes incorporated into nascent retroviral particles, impairing their ability to infect target cells. In turn, retroviruses have evolved countermeasures against SERINC5. For instance, the primate lentiviruses (HIV and SIV) use Nef, Moloney Murine Leukemia
Yi-Hsin Liang et al.
Journal of biomedical science, 28(1), 75-75 (2021-11-12)
A new strategy, particularly a novel combination, for immunotherapy in microsatellite stable metastatic colorectal cancer (mCRC) treatment needs to be formulated. Studies on the interferon-γ (IFN-γ)/ Janus kinase (JAK)/ signal transducer and activator of transcription (STAT)1 pathway provide new directions
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.