Wichtige Dokumente
203389
Sigma-Aldrich
Blebistatin, racemisch
≥97% (HPLC), liquid, Myosin II inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Blebbistatin, racemisch
Größe auswählen
5 MG
CHF 270.00
CHF 270.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 270.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N2O2
Molekulargewicht:
292.33
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 270.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Produktbezeichnung
Blebistatin, racemisch, InSolution, ≥97%, 50 mM in 90% DMSO, reversible inhibitor of nonmuscle myosin II
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Verbindung, die als selektiver, potenter und reversibler Inhibitor von Nichtmuskel-Myosin II dient. Hemmt die ATPase und gliding motility von humanen Blutplättchen (≤100 µmol/l) ohne die Aktivität der Myosin-Leichtkette-Kinase (MLCK) zu beeinflussen. Blockiert cell blebbing und stört die gesteuerte Zellmigration und Zytokinese in Wirbeltierzellen schnell. Stört weder die Mitose noch die Anordnung des kontraktilen Rings.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
ATPase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: <100 µmol/l hemmen die ATPase und gliding motility von humanen Blutplättchen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Physikalische Form
Eine 50-mmol/l-Lösung (5 mg/342 µl) von (±)-Blebbistatin (Katalognr. 203390) in 90%igem DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Cheung, A., et al. 2001. Mol. Biol. Cell Suppl.12, 271a.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kevin X Lau et al.
Nature communications, 11(1), 2420-2420 (2020-05-18)
Archetypal human pluripotent stem cells (hPSC) are widely considered to be equivalent in developmental status to mouse epiblast stem cells, which correspond to pluripotent cells at a late post-implantation stage of embryogenesis. Heterogeneity within hPSC cultures complicates this interspecies comparison.
Martin S Weiß et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11(19), e2305947-e2305947 (2024-03-13)
Tissue homeostasis and disease states rely on the formation of new blood vessels through angiogenic sprouting, which is tightly regulated by the properties of the surrounding extracellular matrix. While physical cues, such as matrix stiffness or degradability, have evolved as
Catarina Domingues et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 678-678 (2020-09-10)
The mechanical properties of the extracellular environment are interrogated by cells and integrated through mechanotransduction. Many cellular processes depend on actomyosin-dependent contractility, which is influenced by the microenvironment's stiffness. Here, we explored the influence of substrate stiffness on the proteome
Cell segregation via differential collision modes between heterotypic cell populations.
Lucia, et al.
Molecular Biology of the Cell, 33, ar129-ar129 (2023)
Lawrence J Dooling et al.
Nature biomedical engineering, 7(9), 1081-1096 (2023-04-25)
In solid tumours, the abundance of macrophages is typically associated with a poor prognosis. However, macrophage clusters in tumour-cell nests have been associated with survival in some tumour types. Here, by using tumour organoids comprising macrophages and cancer cells opsonized