203112
Biotin-NHS
Synonym(e):
Biotin-NHS, Biotin-N-hydroxysuccinimidester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (NMR)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)
InChIKey
YMXHPSHLTSZXKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable