Merck
B2531
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-BrdU in Maus hergestellte Antikörper
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
Synonym(e):
Anti-Bromdesoxyuridin
Größe auswählen
100 μL
CHF 540.00
0.2 ML
CHF 698.00
CHF 540.00
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 540.00
0.2 ML
CHF 698.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 540.00
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BU-33, monoclonal
Speziesreaktivität
wide range
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
5′-Brom-2-desoxyuridin (BrdU) ist ein Karzinogen, das durch die Haut absorbiert oder eingeatmet werden kann. BrdU-Lösungen sind lichtempfindlich. Das monoklonale Anti-BrdU (von immunhistologischer Güte) (Maus IgG1-Isotyp) ist vom BU-33-Hybridom abgeleitet, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von BALB/c-Mäusen hergestellt wird, die mit an KLH konjugiertem Bromdesoxyuridin immunisiert wurden.
Spezifität
Reagiert spezifisch mit einem in der DNA eingebauten oder mit einem Proteinträger gekoppelten BrdU (Bromdesoxyuridin). Es wurde eine Kreuzreaktion mit IdU (Ioddesoxyuridin) beobachtet.
Immunogen
an KLH konjugiertes Bromdesoxyuridin.
Anwendung
Der monoklonale Anti-BrdU-Antikörper wird bei der Immunfärbung,[1] dem BrdU-Einbau in die DNA, der Immunhistochemie und im Gebärmutter-Labeling-Index verwendet. Darüber hinaus wird er zur Untersuchung der Zellproliferation eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Die 5′-Brom-2-desoxyuridin(BrdU)-Färbung wird hauptsächlich zur Beobachtung der Multiplikation von Tumorzellen und anderen Geweben in vivo verwendet.
Lagerung und Haltbarkeit
Zur regelmäßigen Verwendung bei 0-5 °C lagern. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt liegt als gereinigtes Produkt vor, das aus einem Zellkultur-Hybridom-Produkt hergestellt wurde.
B8434 Anti-BrdU-Antikörper, Maus monoklonal
Klon BU-33, aus einer Hybridom-Zellkultur aufgereinigt
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuang Liang et al.
Scientific reports, 7(1), 11114-11114 (2017-09-13)
Melatonin has antioxidant and scavenger effects in the cellular antioxidant system. This research investigated the protective effects and underlying mechanisms of melatonin action in porcine somatic cell nuclear transfer (SCNT) embryos. The results suggested that the developmental competence of porcine
The influence of dietary isoflavone on the uterotrophic response in juvenile rats
Michael GW, et al.
Food And Chemical Toxicology, 41(11), 1517-1525 (2003)
Mildronate enhances learning/memory and changes hippocampal protein expression in trained rats
Vija K, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 106, 68-76 (2013)
Vascular endothelial growth factor improves functional outcome and decreases secondary degeneration in experimental spinal cord contusion injury.
Widenfalk J, et al.
Neuroscience, 120(4), 951-960 (2003)
Short term culture of breast cancer tissues to study the activity of the anticancer drug taxol in an intact tumor environment
van der Kuip H, et al.
BMC Cancer, 6(1), 86-86 (2006)