Wichtige Dokumente
553502
Sigma-Aldrich
NSC23766 trihydrochloride
≥93% (HPLC), lyophilized, Rac1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Rac1-Inhibitor, NSC23766
Größe auswählen
5 MG
CHF 413.00
10 MG
CHF 440.00
CHF 413.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 413.00
10 MG
CHF 440.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38Cl3N7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 413.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Produktbezeichnung
Rac1-Inhibitor, Rac1 Inhibitor, CAS 1177865-17-6, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Rac1 GDP/GTP exchange. Interferes with the interaction between Rac1 and Rac-specific GEFs Trio and Tiam1 (IC₅₀ ~50 µM).
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.Cl.N(CCCC(Nc1nc(cc(n1)C)Nc2cc3c(nc(cc3N)C)cc2)C)(CC)CC
InChI
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
InChIKey
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeable Pyrimidinverbindung, die die GDP/GTP-Austauschaktivität von Rac 1 spezifisch und reversibel hemmt, indem sie die Interaktion zwischen Rac1 und Rac-spezifischen Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren (GEFs) Trio und Tiam1 (IC50 ~50 µM) behindert. Hemmt nachweislich die Rac-1-vermittelten Zellfunktionen von NIH3T3- und PC-3-Zellen (wirksame Dosis ~50 bis 100 μM). Weist keine Wirkung auf die Cdc42- oder RhoA-Aktivierung auf und betrifft nicht die Rac1-Interaktion mit BcrGAP oder PAK1. Reduziert die TRAP-induzierte und kollagenstimulierte Thrombozytenaggregation (IC50 = 50 mM bzw. 64 mM).
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Rac1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: ~50 µM gegen Rac1-GDP/GTP-Austauschaktivität; 50 mM und 64 mM gegen TRAP-induzierte und kollagenstimulierte Thrombozytenaggregation
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Dwivedi, S., et al. 2010. J. Translational Med.8, 128.
Desire, L., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 37516.
Gao, Y., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7618.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shruthi Sriramkumar et al.
PloS one, 17(8), e0271584-e0271584 (2022-08-04)
Ovarian cancer (OC) is a lethal gynecological malignancy with a five-year survival rate of only 46%. Development of resistance to platinum-based chemotherapy is a common cause of high mortality rates among OC patients. Tumor and transcriptomic heterogeneity are drivers of
Kimia Ghaffari et al.
PLoS genetics, 17(3), e1009402-e1009402 (2021-03-20)
Impaired formation of the intrahepatic biliary network leads to cholestatic liver diseases, which are frequently associated with autoimmune disorders. Using a chemical mutagenesis strategy in zebrafish combined with computational network analysis, we screened for novel genes involved in intrahepatic biliary
Audrey Miller Williams et al.
eLife, 11 (2022-09-27)
For a group of cells to migrate together, each cell must couple the polarity of its migratory machinery with that of the other cells in the cohort. Although collective cell migrations are common in animal development, little is known about
Nina L Kikel-Coury et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(31), 6617-6636 (2021-06-17)
Axons navigate through the embryo to construct a functional nervous system. A missing part of the axon navigation puzzle is how a single axon traverses distinct anatomic choice points through its navigation. The dorsal root ganglia (DRG) neurons experience such
SLIT2/ROBO1 signaling suppresses mTORC1 for organelle control and bacterial killing.
Bhosle, et al.
Life science alliance, 6 (2023)