17-499
Phosphorylation Explorer Pack Proben-Kit
This Antibody pack contains Anti-phosphotyrosine Antibody, Anti-Phosphoserine Antibody, validated for use in WB, IF, Flow, IHC, ELISA, ICC.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Klon
4A4
4G10® Platinum
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
activity assay: suitable (kinase and phosphatase)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Die Entwicklung von Anti-Phosphotyrosin, Klon 4G10 im Jahr 1989 war eine wegweisende Entdeckung für die Forschung. 4G10 war der erste und ist der beste monoklonale Antikörper zum Nachweis der Tyrosinphosphorylierung. 4G10 ist für seine Sensitivität bekannt und dafür, dass er mehrere Tyrosinphosphorylierungen auf zahlreichen Substraten nachweisen kann. Er wurde über die vergangenen 2 Jahrzehnte tausendfach für fast jede Anwendung und jede Tyrosinzielstruktur in der Wissenschaft und Medizin validiert. Auch wenn bereits hundertfach vergeblich versucht wurde, diesen Antikörper zu verbessern, haben wir in einem weiteren Anlauf 4G10 Platin geschaffen, indem wir 4G10 mit dem als zweitbesten anerkannten Antikörper, Anti-Phosphotyrosin, Klon PY20, kombiniert haben. PY20 allein ist nur ein schwacher Ersatz für 4G10, wirkt aber additiv, sodass auf mehr Substraten ein Nachweisniveau möglich wird, das sogar 4G10 allein nicht leisten kann.
4A4
Die Identifizierung der Proteinphosphorylierung als regulatorischer Mechanismus fand seinen Anfang in Studien von Fischer und Krebs Mitte der 1950er, die ihnen im Jahr 1992 den Nobelpreis einbrachten. Es ist der Hauptmechanismus für die Regulierung verschiedener zellulärer Abläufe, einschließlich Zellteilung, Proteinsynthese, Transkriptionsregulation und Neurotransmission. Die stabile Phosphorylierung eines beliebigen Substrats wird durch die entgegengesetzten Wirkungen von Kinasen und Phosphatasen gesteuert. Inzwischen wird angenommen, dass ein Drittel aller eukaryotischen Zellproteine phosphoryliert ist und die meisten Phosphorylierungsereignisse an den Serin- und Threoninresten auftreten (mehr als 95 %).
Anwendung
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Signalisierung
Komponenten
Katalognr. 05-1050X 4G10 Platin, Anti-Phosphotyrosin
Katalognr. 05-1000X Anti-Phosphoserin, Klon 4A4
Klicken Sie auf die vorstehenden Links, um Formulierung, Lagerungs-/Handhabungsbedingungen und produktspezifische Bilder sowie Analysenzertifikate angezeigt zu bekommen.
Zielbeschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.