Fortfahren mit
IP50
Protein G Immunoprecipitation Kit
sufficient for 50 assays
Synonym(e):
Immunoprecipitation kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 829.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
CHF 829.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
The kit is designed to allow maximal recovery of immunoprecipitates. It provides all the necessary reagents to perform immunoprecipitation from cell extracts of any protein to which a suitable antibody is available. Based on protein G, the kit binds to most commonly used antibodies. In addition, spin columns are provided to enable quick washes without the loss of protein G resin and thus protein yield is maximized.
Features and Benefits
  • Minimal loss of antigen-antibody bound beads during washing.
  • Minimal or no non-specific signals by increasing the stringency of the washing step.
Preparation Note
When preparing reagents, use ultrapure water (17M -cm)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AA0100ET0300IP0010
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • 5 M Sodium chloride solution 15 mL
    SDB
  • Protein G Agarose 2 mL
    SDB
  • 10% Sodium dodecyl sulfate solution 1 mL
    SDB
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)