Wichtige Dokumente
MAB1997
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2
CHEMICON®, rat monoclonal, MB1.2
Synonym(e):
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Anti-Integrin-β-1-Antikörper, Klon MB1.2, clone MB1.2, Chemicon®, from rat
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MB1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Integrin beta-1 (UniProt P05556; auch bekannt als CD29, Glykoprotein IIa, GPIIA, Integrin VLA-4 Untereinheit beta, sehr spätes Aktivierungsprotein, beta-Polypeptid) wird vom Gen ITGB1 (auch FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB genannt) (Gen-ID 3688) in Menschen kodiert. Integrin beta-1 ist ein Transmembran-Glykoprotein mit 130 kDa, das mit verschiedenen Integrin-alpha-Untereinheiten (darunter alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5 und alpha-6) interagiert, um funktionale Rezeptorkomplexe zu bilden, die an spezifische extrazelluläre Matrixproteine binden. Integrin-Rezeptoren regulieren eine Vielzahl wichtiger biologischer Funktionen, wie die embryonale Entwicklung, Wundheilung, Hämostase und die Verhinderung des programmierten Zelltodes. Sie werden außerdem mit anormalen pathologischen Situationen wie der tumorgesteuerten Angiogenese, dem Tumorwachstum und der Metastasenbildung in Verbindung gebracht. Diese heterodimeren Rezeptoren verbinden das zytoplasmische Aktin-Zytoskelett mit in der extrazellulären Matrix vorliegenden Proteinen und/oder benachbarten Zellen. Interaktionen zwischen Integrinen und der extrazellulären Matrix haben die Aktivierung von Signalübertragungswegen und die Regulierung der Genexpressionen zur Folge.
Spezifität
Reagiert mit der β1-Untereinheit von VLA(β1)-Integrinen
Immunogen
Integrin beta-1 gemäß (Von Ballestrem, C.G., et al. (1996). Hybridoma. 15(2):125–132). Integrin beta-1 gemäß (Von Ballestrem, C.G., et al. (1996). Hybridoma. 15(2):125–132).
Anwendung
Der Anti-Integrin-β-1-Antikörper, Klon MB1.2, ist ein Antikörper gegen Integrin β1 zur Verwendung in FC, IH, IP und WB.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für die Immunpräzipitation von VLA(β1)-Integrinen aus 106 Zelläquivalenten verwendet. 2 μg.
Durchflusszytometrie:
Eine Konzentration von 10 μg/ml einer früheren Charge wurde für FC verwendet.
Immunhistochemie in gefrorenen Gewebeschnitten:
20 μg/ml einer früheren Charge wurde verwendet. Infolge der weiten Verbreitung von VLA (β1) in Gewebe wird häufig eine MAB1997-Bindung an unterschiedlichen Zelltypen beobachtet.
Die VLA-Integrin-vermittelte Zelladhäsion an Matrixproteinen wird nicht blockiert. Die Aktivierung der Signalgebungseigenschaften von VLA(β1)-Integrin durch MAB1997 wurde nicht charakterisiert.
Western Blotting:
10 µg/ml. Wirksam für SDS-denaturierte und erwärmte Proben. Nicht wirksam für reduzierte Proben.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an C2C12-Lysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1000 dieser Charge wurde β1 in 10 μg C2C12-Lysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~88 kDa (nicht glykosyliert) und ~130 kDa (glykosyliert).
Verlinkung
Ersetzt: 04–1109
Physikalische Form
Aufgereinigte monoklonale Ratten-IgG2κ-Flüssigkeit in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl und 0,1 % NaN3.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Ganzzelllysat aus der humanen OVCAR5-Zelllinie
C2C12-Lysat.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reversion of the Jun-induced oncogenic phenotype by enhanced synthesis of sialosyllactosylceramide (GM3 ganglioside).
Miura, Y; Kainuma, M; Jiang, H; Velasco, H; Vogt, PK; Hakomori, S
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
?Np63 knockout mice reveal its indispensable role as a master regulator of epithelial development and differentiation.
Romano, RA; Smalley, K; Magraw, C; Serna, VA; Kurita, T; Raghavan, S; Sinha, S
Development null
Dystroglycan does not contribute significantly to kidney development or function, in health or after injury.
Jarad, G; Pippin, JW; Shankland, SJ; Kreidberg, JA; Miner, JH
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Won-Jing Wang et al.
The Journal of cell biology, 159(1), 169-179 (2002-10-09)
Death-associated protein kinase (DAP-kinase) is a calcium/calmodulin-dependent serine/threonine kinase, and participates in various apoptosis systems. However, its apoptosis-promoting mechanism is poorly understood. Here, we demonstrate that DAP-kinase suppresses integrin-mediated cell adhesion and signal transduction, whereas dominant-negative interference of this kinase
Olivier Destaing et al.
Molecular biology of the cell, 21(23), 4108-4119 (2010-10-12)
Invadosomes are adhesion structures involved in tissue invasion that are characterized by an intense actin polymerization-depolymerization associated with β1 and β3 integrins and coupled to extracellular matrix (ECM) degradation activity. We induced the formation of invadosomes by expressing the constitutive
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    幅広い条件で高感度にマウスIntegrin β1を染色可能。
    添付写真:マウス終脳(E10.5日)パラフィン切片
    ・固定:4%PFA/PBS(-)、4℃、O/N
    ・抗原賦活化:DAKO S1700、105℃、15分(121℃では抗原性が失われた)
     (PLP固定や10%TCA固定の凍結切片では、界面活性剤処理のみでOK)
    ・抗体反応:MB1.2 mAb @2 μg/ml(1 μg/mlでも十分だろう)、4℃、O/N
    Translate with Google