14-736-M
TAO2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, TAO2. TAO2 is a MAP3K that doubly phosphorylates & activates the MAP2Ks, MEK3 & MEK6. For use in Kinase Assays.
Größe auswählen
CHF 3’700.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 3’700.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Assay
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
Spezifische Aktivität
1562 U/mg
Mol-Gew.
Mw 138.3 kDa
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... TAOK2(9344)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Stoffwechsel
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable