Merck
137141
SAFC
Spermin -tetrahydrochlorid
EMPROVE® EVOLVE
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin -tetrahydrochlorid
Größe auswählen
25 G
CHF 2’635.00
100 G
CHF 8’390.00
CHF 2’635.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 2’635.00
100 G
CHF 8’390.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H26N4 · 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.18
Beilstein:
3911771
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
CHF 2’635.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
non-compendial
Form
powder
Konzentration
99.0-101.0 % (w/w) (T)
Verunreinigungen
≤5000 mg/kg ethanol (HS-GC)
≤890 mg/kg toluene (HS-GC)
mp (Schmelzpunkt)
310-311 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤25 mg/kg
Cr: ≤2.5 mg/kg
Cu: ≤25 mg/kg
Fe: ≤130 mg/kg
Ni: ≤2.5 mg/kg
Zn: ≤130 mg/kg
Eignung
corresponds for identity (1H-NMR)
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChIKey
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Anwendung
Wird für die DNA-Fällung aus salzarmen wässrigen Puffer-Lösungen benutzt .
Biochem./physiol. Wirkung
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Neuroprotektive Wirkungen wurden bei hohen Konzentrationen (1 mM) beobachtet, während Neurotoxizität bei niedrigeren Konzentrationen beobachtet wird. Es verbessert die Agonist Wirksamkeit bei der Strychnin-insensitiven Glycinbindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.