Merck
1.13311
Millipore
CULTURA Mini-Inkubator (230 V)
For incubation of microbiological samples
Synonym(e):
Inkubator
About This Item
UNSPSC-Code:
42281526
NACRES:
NB.14
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with incubator
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Mit dem CULTURA Mini-Inkubator ist die Inkubation von mikrobiologischen Proben wie Envirocheck Oberflächenkeimindikatoren ganz einfach und mit weniger Platzbedarf möglich. Dies führt zu mehr Flexibilität am Arbeitsplatz. Ein Einsatz mit Löchern für die Envirocheck Oberflächenkeimindikator-Röhrchen wird mitgeliefert. Er ist robust, einfach zu reinigen und kann mit verschiedenen Inkubationstemperaturen betrieben werden.
Anwendung
Der CULTURA Mini-Inkubator wird für die Inkubation von Proben mit kleinen Maßen verwendet
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Tischgerät
  • Leichtgewichtig
Rechtliche Hinweise
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.