1.15533
CULTURA mini incubator
115 V, Bench-top incubator, suitable for incubation of contact slides, dipslides, and Petri dishes
Synonym(e):
Incubator
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
For use with MULTIRACK (1.13312)
Verpackung
pkg of (1 unit)
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bench-top system
- Light-weighted
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.